Tlačiť
Allyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W203203-1KG-K W203203-20KG-K W203203-4KG-K
SIALW203203-1KG-KEA 109.11 EUR
SIALW203203-1KG-K SIALW203203-20KG-K SIALW203203-4KG-K
Allyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Allyl hexanoate
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Teplota varu: 75 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00038339
Číslo CAS: 123-68-2
EINECS: 204-642-4