Kyselina octová 1% (v/v) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35569.AP
35569.K2
35569.APEA
36.62
EUR
35569.AP
35569.K2
Kyselina octová 1% (v/v) vodný roztok
Kyselina octová
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00036152
Vzorec:
H₃CCOOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |