Tlačiť
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
B25399.03 B25399.06
B25399.03EA 68.99 EUR
B25399.03 B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Purity: 97% CAS No.: 5335-87-5 Molecular Formula: C14H14O2S2 Formula Weight: 278.39 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 200°/3mm MDL No.: MFCD00041358
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂S₂
Teplota varu: 200 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041358
Číslo CAS: 5335-87-5