Tlačiť
4,4'-Dithiodianiline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bis(4-aminophenyl) disulphide, 4-Aminophenyl Disulphide, Di(4-aminophenyl) Disulphide, 4-Aminophenyl disulphide, 4,4'-Diaminodiphenyl Disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
369462-25G 369462-5G
SIAL369462-25GEA 477.74 EUR
SIAL369462-25G SIAL369462-5G
4,4'-Dithiodianiline, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dithiodianiline
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂S₂
Číslo MDL: MFCD00007882
Číslo CAS: 722-27-0
EINECS: 211-961-2