D-(+)-Sorbose ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21208.02
B21208.77
B21208.02EA
506.62
EUR
B21208.02
B21208.77
D-(+)-Sorbose ≥98%
D-(+)-Sorbose
Purity: 98%
CAS No.: 3615-56-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00151095
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Teplota varu: 380 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 163…165 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151095 Číslo CAS: 3615-56-3 EINECS: 222-796-0 |