Chlorid vápenatý 0.02 mol/l (0.04 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1014603
Dodávateľ: VWR Chemicals
87802.290EA
166.56
EUR
87802.290
Chlorid vápenatý 0.02 mol/l (0.04 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1014603
Chlorid vápenatý
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
CaCl₂ Mw: 110,98 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |