Chlorid vápenatý 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1014602
Dodávateľ: VWR Chemicals
87801.290EA
110.8
EUR
87801.290
Chlorid vápenatý 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1014602
Chlorid vápenatý
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
CaCl₂ Mw: 110,98 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |