Tlačiť
Boron trichloride 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198921000 198928000
198921000.EA 112.31 EUR
198921000. 198928000.
Boron trichloride 1 M in hexane, AcroSeal®
Boron trichloride
Vzorec: BCl₃
Hustota: 0,738 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011313
Číslo CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
OSN: 3286
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M