Tlačiť
Boron trichloride 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176681000 176688000
176681000.EA 134.78 EUR
176681000. 176688000.
Boron trichloride 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Boron trichloride
Vzorec: BCl₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011313
Číslo CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %