Tlačiť
Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378191000 378198000
378191000.EA 110.15 EUR
378191000. 378198000.
Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Mw: 250.52
Teplota varu: 90 °C
Teplota tavenia: -46
Hustota: 0.869 g/cm³
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011312
Číslo CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
OSN: 3384
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M