Boron tribromide 1 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
L14880.ACEA
71.8
EUR
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
Boron tribromide 1 M in dichloromethane
Boron tribromide
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Refractive Index: 1.4340
Merck Reference: 14,1347
UN No.: 3390
MDL No.: MFCD00011312
Vzorec:
BBr₃ Hustota: 1,467 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011312 Číslo CAS: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 OSN: 3390 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,1347 |