Tlačiť
Boron tribromide 1 M in methylene chloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 88.12 EUR
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Boron tribromide 1 M in methylene chloride
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Mw: 250.52
Teplota varu: 91.2
Teplota tavenia: -46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011312
Číslo CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
OSN: 3390
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M