Tlačiť
(±)-Isonipecotic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
122620250 122621000 122625000
ACRO122620250EA 52.55 EUR
ACRO122620250 ACRO122621000 ACRO122625000
(±)-Isonipecotic acid 99%
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Teplota varu: 264 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006004
Číslo CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 4 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)