Tlačiť
(±)-Isonipecotic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
I18008-100G I18008-25G
SIALI18008-100GEA 223.11 EUR
SIALI18008-100G SIALI18008-25G
(±)-Isonipecotic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16
Teplota varu: 264
Teplota tavenia: 157
Číslo MDL: MFCD00006004
Číslo CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208