Tlačiť
(±)-Isonipecotic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
A11795.14 A11795.22
A11795.14EA 66.09 EUR
A11795.14 A11795.22
(±)-Isonipecotic acid ≥98%
(±)-Isonipecotic acid
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16
Teplota varu: 264
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006004
Číslo CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208