Tlačiť
(±)-Pipecolinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45850-100G P45850-25G
SIALP45850-100GEA 380.53 EUR
SIALP45850-100G SIALP45850-25G
(±)-Pipecolinic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Pipecolinic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16
Číslo MDL: MFCD00064347
Číslo CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3