Tlačiť
Ammonia solution 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 138.99 EUR
338818-100ML 338818-1L
Ammonia solution 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 32 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30.2 %(V)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %