Tlačiť
6-Methylnicotinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
307620010 307620050
ACRO307620010EA 42.52 EUR
ACRO307620010 ACRO307620050
6-Methylnicotinic acid 99%
6-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 209…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006341
Číslo CAS: 3222-47-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %