Tlačiť
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 108.7 EUR
ACRO305920250 ACRO305921000
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Ethyl-6-bromohexanoate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Teplota varu: 128…130 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 33 °C
Hustota: 1,254 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58,3 °C
Číslo MDL: MFCD00000270
Číslo CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
OSN: 3272
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %