Tlačiť
6-Aminonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 134.38 EUR
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006326
Číslo CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %