Tlačiť
6-Aminonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11223.06 A11223.14
A11223.06EA 128.76 EUR
A11223.06 A11223.14
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 3167-49-5 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 115992 Merck Reference: 14,456 MDL No.: MFCD00006326
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 320 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006326
Číslo CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 14,456