Tlačiť
5-Methylnicotinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16370.03 L16370.06
L16370.03EA 143.2 EUR
L16370.03 L16370.06
5-Methylnicotinic acid ≥97%
5-Methylnicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 3222-49-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112288
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 210…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00829036
Číslo CAS: 3222-49-9