Tlačiť
(±)-δ-Undecalactone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329401-100G-K W329401-1KG-K W329401-5KG-K
SIALW329401-100G-KEA 143.2 EUR
SIALW329401-100G-K SIALW329401-1KG-K SIALW329401-5KG-K
(±)-δ-Undecalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Undecalactone
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Číslo MDL: MFCD00006650
Číslo CAS: 710-04-3
EINECS: 211-915-1