Tlačiť
(±)-δ-Tetradecalactone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W359009-100G-K W359009-1KG-K W359009-5KG-K
SIALW359009-100G-KEA 176.9 EUR
SIALW359009-100G-K SIALW359009-1KG-K SIALW359009-5KG-K
(±)-δ-Tetradecalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Tetradecalactone
Vzorec: C₁₄H₂₆O₂
Číslo MDL: MFCD00059809
Číslo CAS: 2721-22-4
EINECS: 220-334-2