Tlačiť
δ-Valerolactone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
162710500 162712500 162710010
ACRO162710500EA 166.87 EUR
ACRO162710500 ACRO162712500 ACRO162710010
δ-Valerolactone 99%
δ-Valerolactone
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 230 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006645
Číslo CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Additional info remark: may contain variable amounts of polymerized product
GC ≥98.5 %
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Total volatile ≤5 % (including water)