Tlačiť
(±)-δ-Dodecalactone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, δ-Dodecalactone, 5-Dodecanolide, δ-Dodecanolactone, (±)-Tetrahydro-6-heptyl-2H-pyran-2-one, (±)-Dodecan-5-olide
L14406.14 L14406.22
L14406.14EA 49.74 EUR
L14406.14 L14406.22
(±)-δ-Dodecalactone ≥98%
(±)-δ-Dodecalactone
Purity: 98% CAS No.: 713-95-1 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.30 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: -7° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1282749 MDL No.: MFCD00006651
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Teplota varu: 288 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 0,950
Teplota vzplanutia: 165 °C (329 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006651
Číslo CAS: 713-95-1
EINECS: 211-932-4