Tlačiť
4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
393622-10G 393622-1G
SIAL393622-10GEA 265.97 EUR
SIAL393622-10G SIAL393622-1G
4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Mw: 135.96
Teplota tavenia: 260
Číslo MDL: MFCD00039138
Číslo CAS: 5720-05-8