Tlačiť
4-Iodophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
471933-25G 471933-5G
SIAL471933-25GEA 616.93 EUR
SIAL471933-25G SIAL471933-5G
4-Iodophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Mw: 247.83
Číslo MDL: MFCD01319014
Číslo CAS: 5122-99-6