Tlačiť
4-Iodophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359480010 359480050 359480250
ACRO359480010EA 47.73 EUR
ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Teplota tavenia: 322…326 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319014
Číslo CAS: 5122-99-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %