4-Iodophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
H51119.03
H51119.06
H51119.14
H51119.03EA
42.86
EUR
H51119.03
H51119.06
H51119.14
4-Iodophenylboronic acid ≥97%
4-Iodophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5122-99-6
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD02093073
Vzorec:
C₆H₆BIO₂ Mw: 247.83 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01319014 Číslo CAS: 5122-99-6 |