Tlačiť
(±)-γ-Octalactone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 44.06 EUR
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactone 98%
(±)-γ-Octalactone
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142.2
Teplota varu: 234
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00005402
Číslo CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %