Tlačiť
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
MQ300
W279617-100G-K W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA 513.12 EUR
SIALW279617-100G-K SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalactone
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142.2
Teplota varu: 234
Hustota: 0.991 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00005402
Číslo CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1