Tlačiť
Piperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
128775-100G 128775-25G 128775-5G
SIAL128775-100GEA 209.39 EUR
SIAL128775-100G SIAL128775-25G SIAL128775-5G
Piperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86…89 °C
Teplota vzplanutia: <100 °C
Číslo MDL: MFCD00005999
Číslo CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
ADR: 8,III