Tlačiť
Piperidin-4-ol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
366510250 366511000
ACRO366510250EA 130.37 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 108…114 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 85…90 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005999
Číslo CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
OSN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %