Piperidin-4-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
B22723.06
B22723.14
B22723.22
B22723.02
B22723.06EA
47.33
EUR
B22723.06
B22723.14
B22723.22
B22723.02
Piperidin-4-ol ≥97%
Piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Vzorec:
C₅H₁₁NO Mw: 101.15 Teplota varu: 108…114 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 86…90 °C Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005999 Číslo CAS: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 OSN: 3263 ADR: 8 III |