Tlačiť
α-Angelicalactone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylfuran-2(3H)-one
L07602.06 L07602.14 L07602.22
L07602.06EA 36.5 EUR
L07602.06 L07602.14 L07602.22
α-Angelicalactone ≥98%
α-Angelicalactone
Purity: 98% CAS No.: 591-12-8 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 53-54°/10mm Beilstein Reference: 108394 Merck Reference: 14,647 MDL No.: MFCD00005375
Vzorec: C₅H₆O₂
Teplota varu: 53…54 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,093
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005375
Číslo CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,647