4-Acetylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
369400010
369400050
369400250
ACRO369400010EA
39.34
EUR
ACRO369400010
ACRO369400050
ACRO369400250
4-Acetylphenylboronic acid 97%
4-Acetylphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₃ Mw: 163.97 Teplota tavenia: 243…247 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01074667 Číslo CAS: 149104-90-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |