Tlačiť
4-Acetylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 39.34 EUR
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
4-Acetylphenylboronic acid 97%
4-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Mw: 163.97
Teplota tavenia: 243…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074667
Číslo CAS: 149104-90-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %