Tlačiť
4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03 B23234.06 B23234.14
B23234.03EA 43.66 EUR
B23234.03 B23234.06 B23234.14
4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
4-Acetylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 149104-90-5 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7869162
Vzorec: C₈H₉BO₃
Mw: 163.97
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074667
Číslo CAS: 149104-90-5