Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 83.72 EUR
L20105.03 L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094999
Číslo CAS: 176976-42-4