Tlačiť
5-Fluorocytosine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 249.15 EUR
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocytosine 99+%
5-Fluorocytosine
Vzorec: C₄H₄FN₃O
Mw: 129.09
Teplota varu: 298
Teplota tavenia: 296 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006035
Číslo CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)