Tlačiť
5-Fluorocytosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
F7129-1G F7129-5G
SIALF7129-1GEA 478.67 EUR
SIALF7129-1G SIALF7129-5G
5-Fluorocytosine, Sigma-Aldrich®
5-Fluorocytosine
Vzorec: C₄H₄FN₃O
Mw: 129.09
Teplota varu: 298
Teplota tavenia: 165
Číslo MDL: MFCD00006035
Číslo CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151