5-Bromocytosine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
165780010
165782500
ACRO165780010EA
203.77
EUR
ACRO165780010
ACRO165782500
5-Bromocytosine 99%
5-Bromocytosine
Vzorec:
C₄H₄BrN₃O Teplota tavenia: 240…243 °C |
Číslo MDL:
MFCD00056025 Číslo CAS: 2240-25-7 EINECS: 218-806-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |