Tlačiť
4-Aminonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
361130010 361130050
ACRO361130010EA 40.91 EUR
ACRO361130010 ACRO361130050
4-Aminonicotinic acid 97%
4-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234183
Číslo CAS: 7418-65-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %