Tlačiť
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49406-100G P49406-25G
SIALP49406-100GEA 133.79 EUR
SIALP49406-100G SIALP49406-25G
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Piperonyl alcohol
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 282
Teplota tavenia: 51…54 °C
Číslo MDL: MFCD00005836
Číslo CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4