Tlačiť
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
L19953.03 L19953.06
L19953.03EA 122.74 EUR
L19953.03 L19953.06
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 85% CAS No.: 68162-47-0 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: ca 145-150° Beilstein Reference: 3030979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01318113
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Teplota tavenia: ∼ 145…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318113
Číslo CAS: 68162-47-0
OSN: 3261
ADR: 8,III