Tlačiť
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
393614-1G 393614-5G
SIAL393614-1GEA 26.72 EUR
SIAL393614-1G SIAL393614-5G
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Mw: 135.96
Teplota tavenia: 165
Číslo MDL: MFCD00040198
Číslo CAS: 17933-03-8