3-Iodophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dihydroxy(3-iodophenyl)borane, (3-Iodophenyl)boronic acid, 3-Iodobenzeneboronic acid, (3-Iodophenyl)metaboric acid
H51112.03
H51112.06
H51112.03EA
35.26
EUR
H51112.03
H51112.06
3-Iodophenylboronic acid ≥97%
3-Iodophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 221037-98-5
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD01319015
Vzorec:
C₆H₆BIO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01319015 Číslo CAS: 221037-98-5 |