Tlačiť
Piperidin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
56210-10G 56210-50G
SIAL56210-10GEA 102.69 EUR
SIAL56210-10G SIAL56210-50G
Piperidin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Piperidin-3-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15
Teplota varu: 113…116 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56…59 °C
Číslo MDL: MFCD00014591
Číslo CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
OSN: 3263
ADR: 8 III