Tlačiť
Piperidin-3-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
L01333.04 L01333.09 L01333.18
L01333.04EA 28.24 EUR
L01333.04 L01333.09 L01333.18
Piperidin-3-ol ≥98%
Piperidin-3-ol
Purity: 98+% CAS No.: 6859-99-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Odour: Amine-like pH: 11.5-11.7 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 67-69°/2mm Beilstein Reference: 102696 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00014591
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15
Teplota varu: 67…69 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 56…60 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F)
Číslo MDL: MFCD00014591
Číslo CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
OSN: 3263
ADR: 8 III