Tlačiť
3-Acetylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
470813-25G 470813-5G
SIAL470813-25GEA 251.55 EUR
SIAL470813-25G SIAL470813-5G
3-Acetylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Mw: 163.97
Číslo MDL: MFCD01074678
Číslo CAS: 204841-19-0